Blei(II)tetrafluoroborat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

401579-250ML
SIAL401579-250MLEA 135 EUR
SIAL401579-250ML
Blei(II)tetrafluoroborat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lead(II) tetrafluoroborate
Formel: B₂F₈Pb
Molecular Weight: 380,81 g/mol
MDL: MFCD00016270
CAS-Nummer: 13814-96-5
EINECS: 237-486-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR