Blei(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Blei(II) 2,4-pentanedionat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
401684-5G
SIAL401684-5GEA 78.1 EUR
SIAL401684-5G
Blei(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Blei(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pb
Molecular Weight: 405,41 g/mol
MDL: MFCD00013499
CAS-Nummer: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III