Cobalt(2+)bis(1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadienid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
401781-1G
SIAL401781-1GEA
122
EUR
SIAL401781-1G
Cobalt(2+)bis(1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadienid), Sigma-Aldrich®
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(II)
Formel:
C₂₀H₃₀Co |
CAS-Nummer:
74507-62-3 |