2-Amino-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
402028-1G
SIAL402028-1GEA
127
EUR
SIAL402028-1G
2-Amino-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-formylchromon
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189,1675 g/mol |
MDL:
MFCD00191735 CAS-Nummer: 61424-76-8 |