6-Brom-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
402168-1G
SIAL402168-1GEA
31.4
EUR
SIAL402168-1G
6-Brom-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
6-Brom-3-formylchromon
Formel:
C₁₀H₅BrO₃ Molecular Weight: 253,05 g/mol |
MDL:
MFCD00191849 CAS-Nummer: 52817-12-6 |