N,N-Dimethylformamiddibutylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,1-Dibutoxytrimethylamin
40262-10ML
SIAL40262-10MLEA
85.6
EUR
SIAL40262-10ML
N,N-Dimethylformamiddibutylacetal, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddibutylacetal
Formel:
C₁₁H₂₅NO₂ Molecular Weight: 203,32 g/mol Siedepunkt: 50 °C (0,5 mmHg) Dichte: 0,852 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00015249 CAS-Nummer: 18503-90-7 EINECS: 242-387-0 |