2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
402702-10G
SIAL402702-10GEA
194
EUR
SIAL402702-10G
2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192,11 g/mol |
MDL:
MFCD00039236 CAS-Nummer: 708-64-5 EINECS: 211-903-6 |