Propionsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methylessigsäure, Propansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

402907-100ML 402907-500ML
SIAL402907-100MLEA 43.9 EUR
SIAL402907-100ML SIAL402907-500ML
Propionsäure, Sigma-Aldrich®
Propionsäure
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR