Zirkonium, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

403296-50G
SIAL403296-50GEA 328 EUR
SIAL403296-50G
Zirkonium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Zirkonium
Formel: Zr
Siedepunkt: 3850 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1852 °C
Dichte: 6,51 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
UN: 2008
ADR: 4.2,III
Merck Index: 12,10306

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR