Diindiumtriselenid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

403318-5G
SIAL403318-5GEA 81 EUR
SIAL403318-5G
Diindiumtriselenid, Sigma-Aldrich®
Diindiumtriselenid
Formel: In₂Se₃
MDL: MFCD00016147
CAS-Nummer: 12056-07-4
EINECS: 235-016-9
UN: 3283
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR