Bortribromid 1 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
403857-100ML
SIAL403857-100MLEA
153
EUR
SIAL403857-100ML
Bortribromid 1 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Bortribromid
Formel:
BBr₃ Molecular Weight: 250.52 g/mol Siedepunkt: 91,2 Schmelzpunkt: -46 |
MDL:
MFCD00011312 CAS-Nummer: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 Merck Index: 13,01337 |