N,N'-Bis(3-aminopropyl)propan-1,3-diamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,5,9,13-Tetraazatridecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
404810-5G
SIAL404810-5GEA
271
EUR
SIAL404810-5G
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propan-1,3-diamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propan-1,3-diamin
Formel:
C₉H₂₄N₄ Molecular Weight: 188,31 g/mol |
MDL:
MFCD00008213 CAS-Nummer: 4605-14-5 EINECS: 225-007-8 |