1-Methyl-2-phenylindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
404888-10G
SIAL404888-10GEA
43.8
EUR
SIAL404888-10G
1-Methyl-2-phenylindol, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-phenylindole
Formel:
C₁₅H₁₃N Molecular Weight: 207,27 g/mol |
MDL:
MFCD00022892 CAS-Nummer: 3558-24-5 EINECS: 222-618-1 |