Lanthan(III)trifluormethansulfonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
405337-5G
SIAL405337-5GEA
59.9
EUR
SIAL405337-5G
Lanthan(III)trifluormethansulfonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)trifluormethansulfonat Hydrat
Formel:
C₃F₉LaO₉S₃·H₂O Molecular Weight: 604,13 g/mol |
CAS-Nummer:
34629-21-5 |