Lutetium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Lutetium(III) trifluoromethanesulphonate
405345-1G
SIAL405345-1GEA
358
EUR
SIAL405345-1G
Lutetium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lutetium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉LuO₉S₃ |
MDL:
MFCD00192254 CAS-Nummer: 126857-69-0 |