2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

405388-5G
SIAL405388-5GEA 28.1 EUR
SIAL405388-5G
2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 192,55 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077479
CAS-Nummer: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR