2-Fluor-6-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

406058-10G
SIAL406058-10GEA 198 EUR
SIAL406058-10G
2-Fluor-6-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,14 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93…95 °C
MDL: MFCD00042291
CAS-Nummer: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR