2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

406422-5G
SIAL406422-5GEA 50.4 EUR
SIAL406422-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formel: C₆H₆F₈O₂
Siedepunkt: 135…136 °C (27 mmHg)
Schmelzpunkt: 69 °C
MDL: MFCD00069087
CAS-Nummer: 355-74-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR