1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
406600-5G
SIAL406600-5GEA 38.8 EUR
SIAL406600-5G
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol, Sigma-Aldrich®
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
Formel: C₁₀H₆F₁₆O₂
MDL: MFCD00192200
CAS-Nummer: 754-96-1