[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]essigsäure (3,6,9-Trioxadecansäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
407003-250ML
SIAL407003-250MLEA
156
EUR
SIAL407003-250ML
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]essigsäure (3,6,9-Trioxadecansäure), Sigma-Aldrich®
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]essigsäure (3,6,9-Trioxadecansäure)
Formel:
C₇H₁₄O₅ Molecular Weight: 178,1831 g/mol |
MDL:
MFCD00044098 CAS-Nummer: 16024-58-1 EINECS: 240-162-1 UN: 3265 ADR: 8,III |