(2-Methoxyethoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
407011-250ML
SIAL407011-250MLEA
337
EUR
SIAL407011-250ML
(2-Methoxyethoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyethoxy)essigsäure
Formel:
C₅H₁₀O₄ Molecular Weight: 134.13 g/mol |
MDL:
MFCD00044097 CAS-Nummer: 16024-56-9 EINECS: 240-161-6 UN: 3265 ADR: 8 II |