1,6-Heptadiin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

407437-1G
SIAL407437-1GEA 40.1 EUR
SIAL407437-1G
1,6-Heptadiin, Sigma-Aldrich®
1,6-Heptadiin
Formel: C₇H₈
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,8164 g/cm³ (17 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014925
CAS-Nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR