4-(4-Bromphenyl)-4-piperidinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
407445-5G
SIAL407445-5GEA
79.4
EUR
SIAL407445-5G
4-(4-Bromphenyl)-4-piperidinol, Sigma-Aldrich®
4-(4-Bromphenyl)-4-piperidinol
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD00067034 CAS-Nummer: 57988-58-6 EINECS: 261-065-0 |