Methyl-4-brombenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Brombenzoesäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

407593-10G
SIAL407593-10GEA 110 EUR
SIAL407593-10G
Methyl-4-brombenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Dichte: 1,689 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013531
CAS-Nummer: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR