Benzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylmethylamin, α-Aminotoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

407712-100ML 407712-800ML
SIAL407712-100MLEA 90.3 EUR
SIAL407712-100ML SIAL407712-800ML
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR