2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Diamino-6-methyl-s-triazin, 6-Methyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin, 6-Methyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
407801-100G
SIAL407801-100GEA
42.3
EUR
SIAL407801-100G
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Formel:
C₄H₇N₅ Molecular Weight: 125,13 g/mol |
MDL:
MFCD00023192 CAS-Nummer: 542-02-9 EINECS: 208-796-3 |