4-Chlor-3-nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

407925-25G
SIAL407925-25GEA 102 EUR
SIAL407925-25G
4-Chlor-3-nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₃
Molecular Weight: 220,01 g/mol
Siedepunkt: 199…200 °C (60 mmHg)
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00035743
CAS-Nummer: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR