3-Brom-5-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
408085-5G
SIAL408085-5GEA
72.1
EUR
SIAL408085-5G
3-Brom-5-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Brom-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrIO₂ Molecular Weight: 326,92 g/mol |
MDL:
MFCD00191851 CAS-Nummer: 188815-32-9 |