N(α)-Boc-L-histidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Boc-His-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
408433-5G
SIAL408433-5GEA
109
EUR
SIAL408433-5G
N(α)-Boc-L-histidin, Sigma-Aldrich®
N(α)-Boc-L-histidin
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₄ Molecular Weight: 255,3 g/mol |
MDL:
MFCD00065576 CAS-Nummer: 17791-52-5 EINECS: 241-768-9 |