1,3-Butandioldimethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Butylene glycol dimethacrylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
408999-250ML
SIAL408999-250MLEA
167
EUR
SIAL408999-250ML
1,3-Butandioldimethacrylat, Sigma-Aldrich®
1,3-Butandioldimethacrylat
Formel:
C₁₂H₁₈O₄ Molecular Weight: 226,27 g/mol |
MDL:
MFCD00014930 CAS-Nummer: 1189-08-8 EINECS: 214-711-0 |