Tributylgerman, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tributylgermanium, Tributylgermaniumhydrid, Hydridotributylgerman
409170-1G
SIAL409170-1GEA
237
EUR
SIAL409170-1G
Tributylgerman, Sigma-Aldrich®
Tributylgerman
Formel:
C₁₂H₂₈Ge Molecular Weight: 244,96 g/mol Siedepunkt: 123 °C (20 mmHg) Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00077987 CAS-Nummer: 998-39-0 |