Zinn(IV)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Zinntetraiodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

409294-5G
SIAL409294-5GEA 115 EUR
SIAL409294-5G
Zinn(IV)iodid, Sigma-Aldrich®
Zinn(IV)iodid
Formel: I₄Sn
Molecular Weight: 626,33 g/mol
Schmelzpunkt: 143 °C
Dichte: 4,46 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036272
CAS-Nummer: 7790-47-8
EINECS: 232-208-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08855

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR