Zinn(II)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Zinndiiodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

409308-5G
SIAL409308-5GEA 236 EUR
SIAL409308-5G
Zinn(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)iodid
Formel: I₂Sn
Molecular Weight: 372,52 g/mol
Siedepunkt: 714 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 320 °C
Dichte: 5,28 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00049545
CAS-Nummer: 10294-70-9
EINECS: 233-667-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08942

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR