Scandium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

409359-1G 409359-5G
SIAL409359-1GEA 125 EUR
SIAL409359-1G SIAL409359-5G
Scandium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)chlorid
Formel: Cl₃Sc
Schmelzpunkt: 940 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (940 °C)
MDL: MFCD00011221
CAS-Nummer: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR