Bis[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]zinn(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
409618-25ML
SIAL409618-25MLEA 386 EUR
SIAL409618-25ML
Bis[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]zinn(II), Sigma-Aldrich®
Bis[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]zinn(II)
Formel: C₁₂H₃₆N₂Si₄Sn
MDL: MFCD00191794
CAS-Nummer: 59863-13-7