1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
40963-5G-F
SIAL40963-5G-FEA
67
EUR
SIAL40963-5G-F
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel:
C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂ |
MDL:
MFCD07784447 CAS-Nummer: 223437-11-4 |