3,7-Dimethyl-1-octen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

40980-1ML
SIAL40980-1MLEA 65.7 EUR
SIAL40980-1ML
3,7-Dimethyl-1-octen, Sigma-Aldrich®
3,7-Dimethyl-1-octen
Formel: C₁₀H₂₀
Siedepunkt: 154…156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –103 °C
Dichte: 0,733 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 4984-01-4
EINECS: 225-635-2
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR