N,N-Dimethyl-o-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-(Dimethylamino)toluol, 2,N,N-Trimethylanilin, N,N-Dimethyl-2-methylanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

409928-250ML
SIAL409928-250MLEA 96.7 EUR
SIAL409928-250ML
N,N-Dimethyl-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-o-toluidin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61,3 °C
Dichte: 0,9417 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00035789
CAS-Nummer: 609-72-3
EINECS: 210-199-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR