5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
410470-25G
SIAL410470-25GEA 241 EUR
SIAL410470-25G
5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 128 °C
MDL: MFCD00016593
CAS-Nummer: 5034-74-2