6-Hydroxyflavon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 6-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyron, 6-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

411035-1G
SIAL411035-1GEA 57.2 EUR
SIAL411035-1G
6-Hydroxyflavon, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxyflavon
Formel: C₁₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 238,24 g/mol
Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 239 °C
MDL: MFCD00017329
CAS-Nummer: 6665-83-4
EINECS: 229-704-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR