Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
411361-5G
SIAL411361-5GEA
96.2
EUR
SIAL411361-5G
Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat
Formel:
C₅H₁₀BrF₂O₃P Molecular Weight: 267,01 g/mol |
MDL:
MFCD00069118 CAS-Nummer: 65094-22-6 |