3,5-Dibrombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
411523-5G
SIAL411523-5GEA
134
EUR
SIAL411523-5G
3,5-Dibrombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ Molecular Weight: 279,92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051758 CAS-Nummer: 618-58-6 |