1,3-Butandioldiacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
411752-25ML
SIAL411752-25MLEA
75
EUR
SIAL411752-25ML
1,3-Butandioldiacrylat, Sigma-Aldrich®
1,3-Butandioldiacrylat
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198,22 g/mol |
CAS-Nummer:
19485-03-1 EINECS: 243-105-9 |