1,2,3-Trichlor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Nitro-3,4,5-trichlorobenzene, 5-Nitro-1,2,3-trichlorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

411973-5G
SIAL411973-5GEA 33.3 EUR
SIAL411973-5G
1,2,3-Trichlor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Trichlor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Molecular Weight: 226,45 g/mol
Schmelzpunkt: 71 °C
Dichte: 1,807 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061096
CAS-Nummer: 20098-48-0
EINECS: 243-511-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR