4-Brom-1,2-dichlorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

412023-25ML
SIAL412023-25MLEA 181 EUR
SIAL412023-25ML
4-Brom-1,2-dichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1,2-dichlorbenzol
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molecular Weight: 225,9 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24,5 °C
Dichte: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040849
CAS-Nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR