(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, (2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
412252-100G
SIAL412252-100GEA
63.8
EUR
SIAL412252-100G
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molecular Weight: 429.30 g/mol |
MDL:
MFCD00011835 CAS-Nummer: 1530-45-6 EINECS: 216-230-1 |