4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
412295-5G
SIAL412295-5GEA 78.5 EUR
SIAL412295-5G
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
MDL: MFCD00042508
CAS-Nummer: 368-90-1