4-(2-Methyl-2-propanyl)-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(tert-Butyl)-2-nitrophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
412600-25G
SIAL412600-25GEA
198
EUR
SIAL412600-25G
4-(2-Methyl-2-propanyl)-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-2-nitrophenol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Molecular Weight: 195,2151 g/mol |
MDL:
MFCD00191888 CAS-Nummer: 3279-07-0 EINECS: 221-914-8 |