Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
412783-50ML
SIAL412783-50MLEA
74.6
EUR
SIAL412783-50ML
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel:
C₇H₁₀O₄ |
MDL:
MFCD00192079 CAS-Nummer: 6914-71-2 EINECS: 414-240-2 |