Phenyltrifluoracetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trifluoroacetic phenyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

413062-25ML
SIAL413062-25MLEA 141 EUR
SIAL413062-25ML
Phenyltrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Phenyltrifluoracetat
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,12 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8,5 °C
Dichte: 1,269 g/cm³ (22.5 °C)
MDL: MFCD00039232
CAS-Nummer: 500-73-2
EINECS: 207-911-4
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR